missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPBP1L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 17375-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
GPBP1L1 is a possible transcription factor.Specifications
| GPBP1L1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GPBP1L1 | |
| GPBP1L1, RP11 767N6.1, SP192, Vasculin like protein 1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 313519, 60313, 77110 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q3KR53, Q6NZP2, Q9HC44 | |
| Gpbp1l1 | |
| GPBP1L1 Fusion Protein Ag11180 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu