missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPAM Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18403004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18403004 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18403004 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176907DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPAM Polyclonal antibody specifically detects GPAM in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen GPAM
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.3.1, EC 2.3.1.15, glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, mitochondrial, glycerol-3-phosphate acyltransferase, mitochondrial, GPAT, GPAT-1, GPAT1mitochondrial, MGC26846
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human GPAT1. The immunogen is located within amino acids 730 - 780 of GPAT1. Amino Acid Squence: SGPVPEPEYLQKLHK
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57678
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.