missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gomisin G, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Description
Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Gomisin G |
| CAS | 62956-48-3 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C30H32O9 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.18 mM) |
| SMILES | COC1=C(OCO2)C2=CC([C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@](O)(C)[C@@H](C)C4)=C1C(C4=CC(OC)=C5OC)=C5OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 536.57 |
| Formula Weight | 536.57 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto