missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOLM1 Antibody (024), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18380500 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18380500 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18380500 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290165AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

GOLM1 Monoclonal specifically detects GOLM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GOLM1
Applications Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 24
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution Flow Cytometry, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias bA379P1.3, FLJ23608, golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2C9orf155, golgi protein, 73-kD, GOLPH2 FLJ22634, GP73, GP73 chromosome 9 open reading frame 155, PSEC0257
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GOLM1 (Q8NBJ4-1; Val 40-Leu 401).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Golgi Apparatus Markers, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51280
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.