missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
GOLGA3 Polyclonal specifically detects GOLGA3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | GOLGA3 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulation | PBS buffer, 2% sucrose |
| Gene Alias | GCP170Golgi peripheral membrane protein, golgi autoantigen, golgin subfamily a, 3, Golgi complex-associated protein of 170 kD, Golgi complex-associated protein of 170 kDa, Golgi membrane associated protein, golgin A3, Golgin subfamily A member 3, Golgin-160, golgin-165, male enhanced antigen-2, MEA-2, SY2/SY10 protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human GOLGA3. Peptide sequence VGSLGLPAHPREKKTSKSSKIRSLADYRTEDSNAGNSGGNVPAPDSTKGS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?