missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat IgG VisUCyte HRP Polymer, R&D Systems™

Descrizione
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Goat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifica
Specifica
| Antigen | IgG |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP Polymer |
| Dilution | Immunohistochemistry |
| Formulation | Supplied as a solution in PBS with preservative. |
| Gene Alias | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Host Species | Donkey |
| Immunogen | Goat IgG |
| Purification Method | Affinity Purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?