missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18423118 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18423118 0.5 mL 0.5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18423118 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP175189C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgM Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgM Heavy Chain
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Dilution Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoassay
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Host Species Goat
Immunogen Purified Mouse IgM, Mu chain
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.5 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Gene ID (Entrez) 3507
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.