Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 750
Description
This secondary antibody is designed for fluorescent Western blot detection on various near-infrared fluorescence instruments. This antibody can be used for multi-color and multiplexing detection when using other antibodies conjugated to compatible Alexa Fluor™ dyes and wavelengths. Other applications of this antibody include immunofluorescent and fluorescent imaging applications when using instrumentation with appropriate excitation and detection capabilities. Product will be shipped at Room Temperature.
Specifications
Specifications
| Antigen | Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Conjugate | Alexa Fluor 750 |
| Formulation | PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5 |
| Host Species | Goat |
| Immunogen | Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains. |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 1 mg |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.