missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgA/IgG/IgM (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18409886 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.5 mL
missing translation for 'unitSize'
0.5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18409886 0.5 mL 0.5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18409886 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP172757V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

IgA/IgG/IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgA/IgG/IgM (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen IgA/IgG/IgM (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Host Species Goat
Immunogen Human IgG, IgA and IgM whole molecules
Purification Method Multi-step
Quantity 0.5 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Secondary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.