missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPB41L2 Goat anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EPB41L2.
Brand: Abnova PAB7401.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: C-DYDPEEHGSIDSpecifikationer
| EPB41L2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:16000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| EPB41L2 | |
| 4.1-G/DKFZp781D1972/DKFZp781H1755 | |
| Goat | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 2037 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EPB41L2. | |
| In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide) | |
| NP_001422.1 | |
| EPB41L2 | |
| A synthetic peptide corresponding to amino acids 347-357 of human EPB41L2. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering