missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifica
Specifica
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Target | GNL2 |
| Synonym | Autoantigen NGP-1, FLJ40906, guanine nucleotide binding protein-like 2 (nucleolar), HUMAUANTIG, Ngp-1, NGP1novel nucleolar guanosine 5'-triphosphate binding protein autoantigen, nucleolar G-protein gene 1, nucleolar GTPase, nucleolar GTP-binding protein 2 |
| Gene Symbol | GNL2 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?