missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNF-5837, MedChemExpress

Código de producto. 16491867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16491867 50 mg 50mg
16486196 100 mg 100mg
16475708 10 mg 10mg
16408407 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16491867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13491
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GNF-5837 is a potent, selective, and orally bioavailable pan-tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitor which display antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays ( IC50 values of 7 nM, 9 nM and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively) .

GNF-5837 is a potent, selective, and orally bioavailable pan-tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitor which display antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays ( IC50 values of 7 nM, 9 nM and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively) .

Especificaciones

Chemical Name or Material GNF-5837
CAS 1033769-28-6
Color Orange
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H21F4N5O2
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 32 mg/mL (59.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C)C(NC3=CC(NC/4=O)=C(C=C3)C4=C\C5=CC=CN5)=C2
Molecular Weight (g/mol) 535.49
Formula Weight 535.49
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.