missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNE-6776, MedChemExpress

Product Code. 16434168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16434168

Brand: Medchem Express HY107986

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.

GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.

Especificaciones

Chemical Name or Material GNE-6776
CAS 2009273-71-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H20N4O2
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES CCC(C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(N)N=C2)=C2C3=CC=C(C(NC)=O)N=C3
Molecular Weight (g/mol) 348.4
Formula Weight 348.4
Percent Purity 98.29%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado