missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNE-617, MedChemExpress

Product Code. 16470256
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16470256

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY15766

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GNE-617 is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.

GNE-617 is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.

Specifikationer

Chemical Name or Material GNE-617
CAS 1362154-70-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H15F2N3O3S
Quantity 2 mg
Solubility Information DMSO : 16.67 mg/mL (39.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4
Molecular Weight (g/mol) 427.42
Formula Weight 427.42
Percent Purity 98.98%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.