missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM2A Antibody (06), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18410339 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18410339 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18410339 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306149AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

GM2A Monoclonal antibody specifically detects GM2A in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen GM2A
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 06
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cerebroside sulfate activator protein, ganglioside GM2 activator, GM2 ganglioside activator, GM2-AP, SAP-3GM2 ganglioside activator protein, Shingolipid activator protein 3, sphingolipid activator protein 3
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human GM2A (AAA35907.1; Met1-Ile193).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2760
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.