missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutathione Synthetase Mouse anti-Human, Clone: 12F2, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-59455-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glutathione Synthetase Monoclonal specifically detects Glutathione Synthetase in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Glutathione Synthetase | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1057, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 | |
| EC 6.3.2.3, Glutathione synthase, glutathione synthetase, GSH synthetase, GSHS, GSH-S, MGC14098 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 12F2 | |
| Unconjugated | |
| Liquid. In PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| GSS | |
| Recombinant human GSS (1-474aa) purified from E. coli | |
| 100 μL | |
| Neuroscience | |
| 2937 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur