missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutaminase-IN-1, MedChemExpress

Product Code. 16441077
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16441077

Brand: Medchem Express HY114334

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.

Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.

Especificaciones

Chemical Name or Material Glutaminase-IN-1
CAS 2247127-79-1
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H24F3N7O3Se
Quantity 50 mg
Synonym CB839 derivative
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (202.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)=O)C=C2)[Se]1)CC4=NC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 618.47
Formula Weight 618.47
Percent Purity 98.65%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado