missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GLUT9 Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18062947 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mg
missing translation for 'unitSize'
0.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18062947

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP204377

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The GLUT9 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_64425. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens GLUT9, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

For Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado