missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18323352 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18323352 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18323352 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299216AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Polyclonal specifically detects Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 405
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.1.6, EC 3.1.6.14, G6Sglucosamine-6-sulfatase, glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase, Glucosamine-6-sulfatase, MGC21274, N-acetylglucosamine-6-sulfatase
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS (NP_002067.1; Met1-Leu552).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2799
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.