missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Antibody (007), DyLight 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18370431 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18370431 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18370431 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289413V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Monoclonal specifically detects Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 7
Conjugate DyLight 405
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.1.6, EC 3.1.6.14, G6Sglucosamine-6-sulfatase, glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase, Glucosamine-6-sulfatase, MGC21274, N-acetylglucosamine-6-sulfatase
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS (NP_002067.1; Met 1-Leu 552).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2799
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.