missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucokinase/GCK Antibody (223), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18360691 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18360691 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18360691 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289787AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Glucokinase/GCK Monoclonal specifically detects Glucokinase/GCK in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Glucokinase/GCK
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 223
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.1, EC 2.7.1.2, FGQTL3, GK, GLK, glucokinase (hexokinase 4), hexokinase-4, Hexokinase-D, HK4pancreatic isozyme, HKIV, HXKP, LGLK, maturity onset diabetes of the young 2, MODY2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Glucokinase/GCK (NP_000153.1; Leu2-Gln465).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism, Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2645
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.