missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress GLP-1(7-37)

Product Code. 16473966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16473966 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16473966 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYP0055

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress GLP-1(7-37) is an intestinal insulinotropic hormone that augments glucose induced insulin secretion.

Specifications

CAS 106612-94-6
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molecular Weight (g/mol) 3355.67 g/mol
Product Type Peptides
Quantity 25 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility H2O : 30 mg/mL (8.94 mM∣Need ultrasonic and warming)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.