missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glis1 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Product Code. 30738378 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30738378 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30738378 Supplier Novus Biologicals Supplier No. AF7618JF525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Sheep Polyclonal Antibody

Glis1 Polyclonal antibody specifically detects Glis1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Glis1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 525
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ36155, GLIS family zinc finger 1, GLI-similar 1, zinc finger protein GLIS1
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Glis1, Met446-Thr620, Accession # Q5VTL4
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 148979
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.