missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLIPR1L2 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18411917 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18411917 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18411917 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP282092MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GLIPR1L2 Polyclonal antibody specifically detects GLIPR1L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GLIPR1L2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias GLI pathogenesis-related 1 like 2, GLIPR1-like protein 2, MGC39497
Host Species Rabbit
Immunogen GLIPR1L2 antibody was raised against an 15 amino acid peptide near the center of human GLIPR1L2. The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of GLIPR1L2. Amino Acid Squence: RSWHAEKKMYNFENGS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 144321
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.