Learn More
DCP Microdevelopments™ Prokaryotes Slide Set
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Unit Size:
Each
Beskrivelse
Prokaryotes lack nuclei, membrane bound organelles, and microtubules in the 9+2 arrangement found in eukaryotes. This group consists of bacteria and cyanobacteria. Set of prepared microscope slides:
- Gram +ve and -ve bacilli
- Bacillus, coccus, spirillium
- Salmonella typhi
- Staphylococcus aureus
- Escherichia coli
- Bacillus megaterium
- Bacillus cereus, spores
- Nostoc
- Oscillatoria, W.M.
- Rhizobium leguminosarum, t.s. root and nodule
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Glass |
| Type | Pre-prepared Microscopic Slide |
| Quantity | 1 Ea. |
| Specimen Type | Bacteria |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion