missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ginsenoside Rb2, MedChemExpress
Description
Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Ginsenoside Rb2 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 11021-13-9 |
| Color | White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C53H90O22 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Ginsenoside C |
| Solubility Information | H2O : ≥ 100 mg/mL (92.66 mM) ∣DMSO : 9.5 mg/mL (8.80 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?