missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ginkgolide B, TRC

Product Code. 30395810
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30395810 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30395810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG387430100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Ginkgolide B
CAS 15291-77-7
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C20 H24 O10
Quantity 100 mg
Synonym 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-4,7b,11-trihydroxy-8-methyl-, (1R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11R,11aR)-, Ginkgolide A, 1-hydroxy-, (1β)- (8CI), (1R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11R,11aR)-3-(1,1-Dimethylethyl)hexahydro-4,7b,11-trihydroxy-8-methyl-9H-1,7a-(epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 5H-Dicyclopenta[b,c]furan-3,5a(6H)-diacetic acid, 6-tert-butyl-3a-carboxyhexahydro-α5a,1,2,3,5,8-hexahydroxy-α3-methyl-, tri-γ-lactone (8CI), 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-4,7b,11-trihydroxy-8-methyl-, [1R-(1α,3β,3aS*,4β,6aα,7aα,7bα,8α,10aα,11β,11aR*)]-, BN 52021, BN 52051, Bilobalide B, Ginkgolide B, Ginkgolides, ginkgolide B
InChI Formula InChI=1S/C20H24O10/c1-6-12(23)28-11-9(21)18-8-5-7(16(2,3)4)17(18)10(22)13(24)29-15(17)30-20(18,14(25)27-8)19(6,11)26/h6-11,15,21-22,26H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9+,10+,11+,15+,17+,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2[C@H](O)[C@@]34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)[C@]36[C@@H](OC(=O)[C@@H]6O)O[C@@]4(C(=O)O5)[C@@]12O
Molecular Weight (g/mol) 424.4
Formula Weight 424.1369
Percent Purity >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.