missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GIF Antibody (012), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-90226C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GIF Monoclonal specifically detects GIF in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| GIF | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 2694 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 12 | |
| Western Blot | |
| gastric intrinsic factor (vitamin B synthesis), IFIntrinsic factor, IFMHgastric intrinsic factor, INF, TCN3 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GIF (P27352-1; Met1-Tyr417). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur