missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibberellic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Gibberellic Acid |
| CAS | 77-06-5 |
| Analyte or Component Names | Gibberellic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19 H22 O6 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, (1α,2β,4aα,4bβ,10β)-, Gibberellic acid (7CI,8CI), Gibberellin A3 (6CI), (+)-Gibberellic acid, (+)-Gibberellin A3, Activol, Arbostim, Berelex, Berelex L, Clemencuaje, GA, GA3, GibGro, Gibberellic acid GA3, Gibberellin GA3, Giberllon, Gibrescol, Gibreskol, Grocel GA3, Maxon, Maxon (plant growth regulator), NSC 14190, NSC 19450, Pro-Gibb, Pro-Gibb Plus, ProGib, Ralex, Release, Release LC, RyzUp, RyzUp SmartGrass, TU 64-3-103-75 |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?