missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GGPS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35656-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GGPS1 Polyclonal antibody specifically detects GGPS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| GGPS1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA | |
| 6E)-farnesyl diphosphate synthase, Dimethylallyltranstransferase, EC 2.5.1.1, EC 2.5.1.10, EC 2.5.1.29, Farnesyl diphosphate synthase, Farnesyltranstransferase, Geranylgeranyl diphosphate synthase, geranylgeranyl diphosphate synthase 1, geranylgeranyl pyrophosphate synthase, geranyltranstransferase, GGPP synthase, GGPPS, GGPPS1farnesyltranstransferase, GGPPSase | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 164-300 of human GGPS1 (NP_001032354.1).,, Sequence:, QLFSDYKEDLKPLLNTLGLFFQIRDDYANLHSKEYSENKSFCEDLTEGKFSFPTIHAIWSRPESTQVQNILRQRTENIDIKKYCVHYLEDVGSFEYTRNTLKELEAKAYKQIDARGGNPELVALVKHLSKMFKEENE | |
| 20 μL | |
| Cancer | |
| 9453 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur