missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GFR alpha-3 Monoclonal Antibody (111004)

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA561708
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
GFRa-3 binds persephin, thus, persephin, GFRa-3, and Ret PTK form a complex to transduce persephin signal and to mediate persephin function.
Spezifikation
| GFR alpha-3 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| O60609 | |
| Gfra3 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human GFR alpha -3/GDNF R alpha -3, Gly31-Trp382. | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 111004 | |
| Unconjugated | |
| Gfra3 | |
| GDNF family receptor alpha 3; GDNF family receptor alpha-3; GDNF receptor alpha-3; GDNF-family receptor alpha 3; GDNFR3; GDNFR-alpha-3; GFR alpha-3; GFRA3; GFRalpha3; GFR-alpha-3; glial cell line derived neurotrophic factor family receptor alpha 3; glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha-3; GPI-linked receptor; UNQ339/PRO538/PRO3664; Y15110 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 2676 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur