missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFP Antibody (454505R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB42401RT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GFP Monoclonal antibody specifically detects GFP in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Spezifikation
| GFP | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| 454505R | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| Enhanced Green Fluorescent Protein, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp) | |
| E.coli-derived recombinant GFPuv, Ser2-Lys238, Accession # P42212 | |
| 0.1 mL | |
| Epitope Tags | |
| Broad Species Reactivity | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur