Learn More
Biodesign™ Gel Protector Sheet Gelfile
Product Code. 12816512
Change view
Click to view available options
Gel Size:
11.5 x 18 cm
Unit Size:
Pack of 20
Product Code. Gel Size Unit Size
12816512 11.5 x 18 cm Pack of 20
1 options
Product Code. 12816512 Supplier Biodesign™ Supplier No. G307
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stores, organises and displays dried polyacrylamide and agarose gels
  • Each BioDesign GelFile™ binder contains heavy crystal clear vinyl pages with pockets and white backgrounds
  • The pages are chemically neutral and are guaranteed not to alter your dried gels or turn yellow for TEN years
  • Dried gels are held flat for long term storage without curling
  • Shields gels from moisture, accidental spills and possible damage
  • White background allows optimal comparison between gels
  • Each BioDesign GelFile™ binder holds 20 to 25 pages
  • A clear label holder on the spine allows you to personalise each binder
Spécification
Gel Size 11.5 x 18 cm
Quantity 20 Pages (Stores 80 Gels)
Product Type Gel Protector Sheets
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.