missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCET2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 7D1A5, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18338361 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18338361 20 μg 20µL
18357335 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18338361 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31594120UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

GCET2 Monoclonal antibody specifically detects GCET2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen GCET2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 7D1A5
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias GAL, GCAT2, germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein, germinal center expressed transcript 2, Germinal center-associated lymphoma protein, HGAL, MGC40441
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-178 of human GCET2 (Q8N6F7).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 257144
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.