missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATA-3 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Product Code. 18407544 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18407544 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18407544 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP177115JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GATA-3 Polyclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen GATA-3
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human GATA3. The immunogen is located within amino acids 340 - 390 of GATA3. Amino Acid Squence: KEGIQTRNRKMSSKSKK
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2625
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.