missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek
50 pairs
Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
- HYBRID™ Technology blend of polyisoprene and neoprene to deliver a high quality, non-latex surgical glove combining latex-like polyisoprene comfort and durability
- Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
- Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
- Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize the risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 8.27 ±1.18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.03 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering