missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gamma-Terpinene, TRC

Product Code. 30428311
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity unitSize
30428311 25 g 25g
1 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30428311

Brand: Toronto Research Chemicals TRCT11750325G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material gamma-Terpinene
CAS 99-85-4
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C10 H16
Quantity 25 g
Synonym 1,4-Cyclohexadiene','1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1=CCC(=CC1)C
IUPAC Name 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Formula Weight 136.1252
Percent Purity >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.