missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Galanin R3/GALR3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14329
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Galanin R3/GALR3 Polyclonal antibody specifically detects Galanin R3/GALR3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Galanin R3/GALR3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.3 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| GAL3-R, galanin receptor 3, galanin receptor type 3, galanin receptor, family member 3, GALNR3, GALR-3 | |
| Synthetic 17 amino acid peptide from 1st cytoplasmic domain of human Galanin R3/GALR3. | |
| 50 μg | |
| Cancer, GPCR | |
| 8484 | |
| Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto