missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galanin Antibody (3C1-G5), Novus Biologicals™

Product Code. 18369909 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18369909 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18369909 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00051083M01100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Galanin Monoclonal antibody specifically detects Galanin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Galanin
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3C1-G5
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH30241
Gene Alias GAL1, galanin, galanin prepropeptide, GALNgalanin-related peptide, GLNNgalanin-message-associated peptide, GMAP, MGC40167
Host Species Mouse
Immunogen GAL (AAH30241, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MARGSALLLASLLLAAALSASAGLWSPAKEKRGWTLNSAGYLLGPHAVGNHRSFSDKNGLTSKRELRPEDDMKPGSFDRSIPENNIMRTIIEFLSFLHLKEAGALDRLLDLPAAASSEDIERS
Purification Method IgG purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51083
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.