missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fumagillin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10mg
1mg
25mg
5mg
Beschreibung
Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Fumagillin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 23110-15-8 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H34O7 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Amebacilin NSC9168 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (109.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur