Learn More
Memmert™ Full-Sight Glass Door for UF160, Max. 300°C
Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UF160 Oven
Conditionnement:
Each
Description
- Accessory
- Full-sight
- Glass (4 layers)
- Temperature range up to 300°C
Spécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | UF160 Oven |
| Temperature (Metric) | 300°C (Max.) |
| Type | Full-sight Door |
| Material | Glass |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu