Description
The Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set have been formulated and optimized for staining with antibodies to transcription factors and nuclear proteins, such as Foxp3 and Ki-67 as well as cytokines and chemokines. Buffer: Solubilize the peptides prior to use by making 5 mM PBS stock solutions (please see Preparation of 5 mM Stock Solutions under Preparation Method).
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Intracellular staining followed by flow cytometric analysis |
| Quantity | 1 Kit |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?