missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO3 Antibody (BLR140H), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18360725 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18360725 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18360725 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314720

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

FOXO3 Monoclonal antibody specifically detects FOXO3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FOXO3
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone BLR140H
Conjugate Unconjugated
Formulation Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2 with 0.1% BSA and 0.09% Sodium Azide
Gene Alias AF6q21, AF6q21 protein, DKFZp781A0677, FKHRL1MGC31925, FKHRL1P2, forkhead box O3, forkhead box protein O3, forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1, forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1, FOXO2, FOXO3Aforkhead box O3A, MGC12739
Host Species Rabbit
Immunogen between 450 and 500
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2309
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 2 - 8°C/ 1 year from date of receipt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.