missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glass and Metal Syringe with Luer Tip
Description
- With Luer tip
- With steel piston
- Interchangable
- For technical use only
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger) |
| Color | Clear |
| Description | Glass and Metal Syringe with Luer tip |
| Latex Free | Yes |
| Product Type | Glass and Metal Syringe |
| Disposable | Reusable |
| Graduations | Amber |
| Max. Temperature (Metric) | 134°C |
| Model | Glass and Metal Syringe |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?