missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorescein Antibody (4-4-20 (enhanced)), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18413188 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18413188 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18413188 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281026MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

Fluorescein Monoclonal antibody specifically detects Fluorescein in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Fluorescein
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 4-4-20 (enhanced)
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FITC, fluorescein isothyocianate
Host Species Rat
Immunogen Fluorescein I-bovine serum albumin (FlI-BSA).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Non-species specific
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.