missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flunixin-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Flunixin D3 (methyl D3) |
| CAS | 1015856-60-6 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C14 2H3 H8 F3 N2 O2 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Flunixin D3 (methyl D3) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-[2-(trideuteriomethyl)-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 299.26 |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?