missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flunitrazepam EP Impurity B, Mikromol™
Description
Flunitrazepam EP Impurity B
Specifications
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Desmethylflunitrazepam |
| CAS | 2558-30-7 |
| Analyte or Component Names | Desmethylflunitrazepam |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H10 F N3 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(2-Fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (Demethylflunitrazepam), 5-(2-Fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Flunitrazepam Imp. B (EP), Demethylflunitrazepam, Desmethylflunitrazepam, Flunitrazepam Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10FN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3F)c2c1 |
| IUPAC Name | 5-(2-fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?