missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Flotillin-1 Polyclonal specifically detects Flotillin-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | Flotillin-1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | flotillin 1, flotillin-1, integral membrane component of caveolae |
| Gene Symbols | FLOT1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 377 and 427 of human Flotillin 1 using the numbering given in entry NP_005794.1 (GeneID 10211). |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?