missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flecainide Meta-O-dealkylated, TRC

Codice prodotto. 30404669
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30404669 25 mg -
30396284 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30404669 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF39000525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 83526-33-4
Molecular Formula C15H19F3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 332.32
Synonym S 24623, 5-Hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 5-O-(Detrifluoroethane) Flecainide, 5-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
SMILES Oc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2

Specifica

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H19F3N2O3/c16-15(17,18)9-23-13-5-4-11(21)7-12(13)14(22)20-8-10-3-1-2-6-19-10/h4-5,7,10,19,21H,1-3,6,8-9H2,(H,20,22)
Formula Weight 332.1348
Chemical Name or Material Flecainide Meta-O-dealkylated
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.