missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flavoxate hydrochloride, MedChemExpress
Description
Flavoxate hydrochloride is a potent and competitive phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Flavoxate hydrochloride is an antispasmodic agent and muscarinic mAChR antagonist. Flavoxate hydrochloride shows moderate calcium antagonistic activity and local anesthetic effect. Flavoxate hydrochloride can be used for the research of overactive bladder (OAB) and lower urinary tract infections.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Flavoxate hydrochloride |
| CAS | 3717-88-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H26ClNO4 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Rec-7-0040 DW61 |
| Solubility Information | H2O : 5 mg/mL (11.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (7.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C(C(C(C)=C(C3=CC=CC=C3)O2)=O)=CC=C1)OCCN4CCCCC4.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 427.92 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?